Principaux documents
P1003
Sigma-Aldrich
O-Phospho-DL-threonine
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid 3-phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(OP(O)(O)=O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
Clé InChI
USRGIUJOYOXOQJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
O-Phospho-DL-threonine is an amino acid derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
LipA, a Tyrosine and Lipid Phosphatase Involved in the Virulence of Listeria monocytogenes
Kastner, R. et al.
Infection and Immunity, 29, 2489-2498 (2011)
Jean-Yves Winum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(6), 1683-1686 (2005-03-05)
The interaction of five human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes, that is, hCA I, II, IV, V, and IX with a small library of phosphonic acids/organic phosphates, including methylphosphonic acid, MPA; phenylphosphonic acid, PPA; N-(phosphonoacetyl)-L-aspartic acid, PALA, methylene diphosphonic