Principaux documents
P0086
Sigma-Aldrich
Protargol S
certified by the Biological Stain Commission
Synonyme(s) :
Silver proteinate, Albumose silver, Protargol, Silver protein, strong
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Adéquation
Silver albumose intended for staining nerve tissue by a modified Bodian technique.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3