OH83021356GB
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 83021356GB
Plage de mesure de la capacité de pesée
2200 g, resolution: 0.01 g
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages