Principaux documents
OH30129895
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Code UNSPSC :
41115603
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
epoxy shaft
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30129895
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
Plage de mesure du pH
-2-20 pH unit
Plage de mesure de la température
-30-130 °C
Description générale
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
Application
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Caractéristiques et avantages
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.