O111
Octoclothepin maleate salt
solid
Synonyme(s) :
1-(8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazine maleate salt
92,70 €
About This Item
92,70 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CCN(CC1)C2Cc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C19H21ClN2S.C4H4O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)17-12-14-4-2-3-5-18(14)23-19-7-6-15(20)13-16(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,13,17H,8-12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
GWKBZIADWSOIQV-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges