2900
Kit d'extraction nucléaire
Synonyme(s) :
Nuclear Isolation Kit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
protein extraction: suitable
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
dry ice
Application
Domaine de recherche
Tous
Tous
Le kit d'extraction nucléaire CHEMICON (référence 2900) constitue une méthode simple et commode pour isoler des échantillons de matériel cytoplasmique et nucléaire à partir d'échantillons de tissus ou de cultures cellulaires de mammifères. Le kit d'extraction nucléaire peut être utilisé pour préparer des protéines purifiées pour le western blotting, les essais de retard sur gel ("electrophoretic mobility shift assay", EMSA), et la gamme de produits pour les essais sur les facteurs de transcription CHEMICON.
Produit exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.
Produit exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.
Composants
Tampon de lyse cytoplasmique, 10x (réf. 90497) : un flacon contenant 10 ml de tampon de lyse concentré. Diluer jusqu'à une concentration de 1x avec de l'eau désionisée.
Tampon d'extraction nucléaire (réf. 90498) : un flacon contenant 50 ml de tampon d'extraction nucléaire 1x.
Sachets de PBS (réf. 60093) : deux sachets contenant suffisamment de réactif sec pour préparer 1 litre de solution de PBS 1x par sachet. Diluer le sachet dans de l'eau désionisée.
DTT 1 M (réf. 90499) : un flacon contenant 100 μl de dithiothréitol 1 M. Avant usage, diluer jusqu'à une concentration finale de 0,5 mM (1/2000) dans du tampon de lyse cytoplasmique 1x et du tampon d'extraction nucléaire 1x.
Cocktail d'inhibiteurs de protéases (réf. 90492) : un flacon contenant 100 μl d'inhibiteurs de protéases dans du DMSO à utiliser avec les tampons d'extraction pour tissus et cellules de mammifères. Il s'agit d'un mélange d'inhibiteurs de protéases à large spectre servant à inhiber les protéases à sérine, à cystéine, les protéases à acide aspartique, ainsi que les aminopeptidases. Contient du fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle (AEBSF), de la pepstatine A, du E-64, de la bestatine, de la leupeptine et de l'aprotinine. Ne contient aucun chélateur de métaux (EDTA ou EGTA par ex.). Avant usage, diluer au 1/1000e dans du tampon de lyse cytoplasmique 1x et du tampon d'extraction nucléaire 1x.
Détergent à 10 % (réf. 90500) : un flacon contenant 3 ml d'IGEPAL CA-630 à 10 % (détergent). Le tampon de lyse cytoplasmique et le tampon d'extraction nucléaire contiennent déjà un détergent ; toutefois, dans certaines conditions, une plus grande quantité de détergent peut s'avérer nécessaire (voir la procédure d'extraction).
Tampon d'extraction nucléaire (réf. 90498) : un flacon contenant 50 ml de tampon d'extraction nucléaire 1x.
Sachets de PBS (réf. 60093) : deux sachets contenant suffisamment de réactif sec pour préparer 1 litre de solution de PBS 1x par sachet. Diluer le sachet dans de l'eau désionisée.
DTT 1 M (réf. 90499) : un flacon contenant 100 μl de dithiothréitol 1 M. Avant usage, diluer jusqu'à une concentration finale de 0,5 mM (1/2000) dans du tampon de lyse cytoplasmique 1x et du tampon d'extraction nucléaire 1x.
Cocktail d'inhibiteurs de protéases (réf. 90492) : un flacon contenant 100 μl d'inhibiteurs de protéases dans du DMSO à utiliser avec les tampons d'extraction pour tissus et cellules de mammifères. Il s'agit d'un mélange d'inhibiteurs de protéases à large spectre servant à inhiber les protéases à sérine, à cystéine, les protéases à acide aspartique, ainsi que les aminopeptidases. Contient du fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle (AEBSF), de la pepstatine A, du E-64, de la bestatine, de la leupeptine et de l'aprotinine. Ne contient aucun chélateur de métaux (EDTA ou EGTA par ex.). Avant usage, diluer au 1/1000e dans du tampon de lyse cytoplasmique 1x et du tampon d'extraction nucléaire 1x.
Détergent à 10 % (réf. 90500) : un flacon contenant 3 ml d'IGEPAL CA-630 à 10 % (détergent). Le tampon de lyse cytoplasmique et le tampon d'extraction nucléaire contiennent déjà un détergent ; toutefois, dans certaines conditions, une plus grande quantité de détergent peut s'avérer nécessaire (voir la procédure d'extraction).
Stockage et stabilité
Le kit d'extraction nucléaire est expédié et conservé à -20 ºC.
·Le tampon de lyse cytoplasmique (10x), le tampon d'extraction nucléaire (1x), le détergent à 10 % et les sachets de PBS peuvent être stockés entre 2 et 8 ºC.
·Le DTT 1 M et le cocktail d'inhibiteurs de protéases doivent être conservés à -20 ºC. Éviter les congélations-décongélations répétées.
·Le tampon de lyse cytoplasmique (10x), le tampon d'extraction nucléaire (1x), le détergent à 10 % et les sachets de PBS peuvent être stockés entre 2 et 8 ºC.
·Le DTT 1 M et le cocktail d'inhibiteurs de protéases doivent être conservés à -20 ºC. Éviter les congélations-décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
PloS one, 8(8), e71302-e71302 (2013-08-27)
Diminished Ikaros function has been implicated in the pathogenesis of acute lymphoblastic leukemia (ALL), the most common form of childhood cancer. Therefore, a stringent regulation of Ikaros is of paramount importance for normal lymphocyte ontogeny. Here we provide genetic and
Developmental cell, 34(2), 181-191 (2015-07-07)
Increasing evidence suggests that long non-coding RNAs (LncRNAs) represent a new class of regulators of stem cells. However, the roles of LncRNAs in stem cell maintenance and myogenesis remain largely unexamined. For this study, hundreds of intergenic LncRNAs were identified
Scientific reports, 6, 20654-20654 (2016-02-06)
Nuclear factor κB (NF-κB) plays an essential role in regulation of innate immunity. In mammals, NF-κB factors can form homodimers and heterodimers to activate gene expression. In insects, three NF-κB factors, Dorsal, Dif and Relish, have been identified to activate
Journal of cellular and molecular medicine, 13(8A), 1549-1564 (2009-09-26)
Mitogenic regulation by caveolin-2 in response to insulin was investigated. Insulin triggered phosphorylation of caveolin-2 on tyrosine 19. Insulin increased the interaction between pY19-caveolin-2 and phospho-ERK, and that interaction was inhibited by a MEK inhibitor U0126. Insulin-induced interaction of caveolin-2
PloS one, 8(11), e78439-e78439 (2013-11-14)
Neuroinflammation mediated by the activated microglia is suggested to play a pivotal role in the pathogenesis of hypoxic brain injury; however, the underlying mechanism of microglia activation remains unclear. Here, we show that the canonical Notch signaling orchestrates microglia activation