N9891
Monoclonal Anti-Nebulin antibody produced in mouse
clone NB2, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-AMC6, Anti-NEB177D, Anti-NEM2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NB2, monoclonal
Poids mol.
antigen 500 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
vertebrates, chicken
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen sections of animal skeletal muscle
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... NEB(101748402)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- fluorescent immunostaining
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable