N9412
6β-Naltrexol hydrate
≥96% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-morphinan-3,6,14-triol hydrate
197,00 €
About This Item
197,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ~12 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].O[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C20H25NO4.H2O/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2;1H2/t14-,15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Clé InChI
VHGGWFVHXKTOPK-CDHBEYIESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.