Principaux documents
N7504
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl disulfide
~85%
Synonyme(s) :
Bis(p-nitrophenyl) disulfide
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12171500
Essai
~85%
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable