Principaux documents
N7125
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate potassium salt
powder, >98% (NaOH, titration)
Synonyme(s) :
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
1 G
197,00 €
5 G
665,00 €
10 G
1 250,00 €
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 G
197,00 €
5 G
665,00 €
10 G
1 250,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H8O4PK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
1-Naphthyl phosphate potassium salt, powder
Essai
>98% (NaOH, titration)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
Clé InChI
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable