N5254
Neuraminidase Agarose from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI-A, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type VI-A
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
20-60 units/g agarose
Ampleur du marquage
0.6-1.8 units per mL gel
20-60 units per g agarose
Matrice
beaded agarose
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.