N5023
Nordihydroguaiaretic acid
≥90% (HPLC), from Larrea divaricata (creosote bush)
Synonyme(s) :
Masoprocol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Larrea divaricata (creosote bush)
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
crystalline
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALOX15(246) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox12(11684)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable