Principaux documents
N4878
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-asparagine (dicyclohexylammonium) salt
crystalline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11N3O5S · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
crystalline
Couleur
yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.NC(=O)C[C@H](NSc3ccccc3[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C10H11N3O5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-9(14)5-6(10(15)16)12-19-8-4-2-1-3-7(8)13(17)18/h11-13H,1-10H2;1-4,6,12H,5H2,(H2,11,14)(H,15,16)/t;6-/m.0/s1
Clé InChI
VAEHYJPYTMRQNC-ZCMDIHMWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-asparagine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of L-asparagine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sythesis of Oxytcin Using the Solid Phase Technique
D. A. J. IVES
Canadian Journal of Chemistry, 46, 2318-2320 (1968)