N4537
Nek7, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
NIMA Related Kinase 7, Never in Mitosis Gene A-Related Kinase 7
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥50 units/mg protein
Poids mol.
protein apparent mol wt ~63 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NEK7(140609)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable