N3790
Nutrient Mixture F-12 Ham
StableCell™, with stable glutamine and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Nutrient Mixture F-12 Ham, Ham’s F-12
About This Item
Produits recommandés
product name
StableCell™ Ham′s F-12, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
stable glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable