N2288
Nefiracetam
solid
Synonyme(s) :
(2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamide), DM-9384
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCCC2=O
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-10-5-3-6-11(2)14(10)15-12(17)9-16-8-4-7-13(16)18/h3,5-6H,4,7-9H2,1-2H3,(H,15,17)
Clé InChI
NGHTXZCKLWZPGK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable