N2128
4-Nitroaniline
crystalline
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.5%
Forme
crystalline
Couleur
yellow
pb
260 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
146-149 °C (lit.)
ε (coefficient d'extinction)
8.8 at 410 nm at 1 mM (pH 5.0-10.5)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
415.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
213.0 °C - closed cup