N1288
NADH Oxidase from Bacillus licheniformis
lyophilized powder
Synonyme(s) :
NOX
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus licheniformis
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥35 units/mg protein
Conditionnement
vial of ≥15 units
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable