MTCP9601SW
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted, semi-skirted, white
Synonyme(s) :
multiwell plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
white
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted
semi-skirted
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P9601-SW
Taille
96 well
Volume des puits
0.1 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids