MSST0036
SILu™Lite CCL2 C-C motif chemokine 2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonyme(s) :
HC11, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic protein 1(MCP-1), Monocyte secretory protein JE, Monocytechemoattractantprotein1, Monocytechemotacticandactivatingfactor(MCAF), Small-inducible cytokine A2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCL2(6347)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable