MSST0010
SILu™Lite MAPK1 Mitogen Activated Protein Kinase 1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonyme(s) :
Extracellular signal-regulated kinase 2 (Erk2), Mitogen-activated protein kinase 1 (MAPK1)
708,00 €
About This Item
708,00 €
Produits recommandés
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable