Principaux documents
MSMLS
Sigma-Aldrich
Banque de métabolites pour spectrométrie de masse
Supplied by IROA Technologies
Synonyme(s) :
Banque de métabolites, Banque d’étalons de métabolites pour spectrométrie de masse, Banque métabolique, MSMLS
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 7 plates
Fabricant/nom de marque
IROA Technologies
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Adéquation
suitable for mass spectrometry
Application(s)
lipidomics
metabolomics
microbiology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Par commodité, les composés de la MSMLS sont préparés à 5 μg par puits, ce qui suffit pour de multiples injections. Ce sont des composés de grande pureté (> 95 %) fournis sous un format économique et prêt à l′emploi. Les composés sont disposés sur 7 portoirs en polypropylène. Les descripteurs suivants sont donnés pour chaque métabolite : nom, CID (dissociation induite par collision) de l′ion parent, formule moléculaire, poids moléculaire, n° CAS, ChEBI, identifiant HMDB, composé PubChem et identifiant de la substance.
La MSMLS (banque de métabolites pour spectrométrie de masse) est une collection de petites molécules biochimiques de grande qualité utilisée dans les applications de métabolomique par spectrométrie de masse ; elle fournit une large représentation du métabolisme primaire.
Application
La banque de métabolites pour spectrométrie de masse sert avant tout à fournir les temps de rétention et les spectres des principaux composés métaboliques, à faciliter l′optimisation des protocoles analytiques de spectrométrie de masse et à quantifier la sensibilité et la limite de détection en spectrométrie de masse.[1][2]
Caractéristiques et avantages
Plus de 600 petites molécules de métabolites uniques, organisées selon un format 96 puits. Pour consulter la liste complète des composés de la banque pour les derniers lots, veuillez télécharger les plans des plaques ci-dessous :
  • MSMLS-LOT-230-23
  • MSMLS-LOT-230-16
  • MSMLS-LOT-230-13
    Le logiciel est fourni avec les plans complets des plaques qui incluent le nom, l'identifiant CID du composé parent, la formule moléculaire, le poids moléculaire, le numéro CAS, l'identifiant ChEBI, l'identifiant HMDB et les identifiants PubChem (composé et substance).
    Large spectre de métabolites (principaux métabolites primaires et intermédiaires) couvrant les principales voies métaboliques, notamment les familles de composés suivantes :
  • Acides carboxyliques, acides aminés
  • Amines et polyamines biogènes
  • Nucléotides, coenzymes et vitamines
  • Monosaccharides et disaccharides
  • Acides gras, lipides, stéroïdes et hormones
Adéquation
Convient aux procédures de travail manuelles et automatisées.
Notes préparatoires
Par commodité, les composés de la MSMLS sont préparés à 5 μg par puits, ce qui suffit pour de multiples injections. Les composés peuvent être utilisés comme étalons et injectés individuellement, ou bien groupés par rangée pour analyser de multiples mélanges par injection. Pour de plus amples informations sur la MSMLS, et pour consulter les notes sur la solubilisation et la préparation, se référer à la fiche technique du produit en haut de la page.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Téléchargement du logiciel : logiciel MLSDiscovery
Visionnage du tutoriel : tutoriel vidéo sur MLSDiscovery
Produits recommandés
Nouveau kit de banque de métabolites qui compte plus de 500 petites molécules de métabolites uniques, contenant 1 mg de chaque. Cette banque d′étalons est principalement utilisée dans la qualification et la quantification des métabolites pour la MS et la RMN, les essais cellulaires fonctionnels et le criblage phénotypique. Cliquez ici pour de plus amples informations.
Informations légales
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Blood, Immune system, Respiratory system, Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Grégory Pimentel et al.
The Journal of nutrition, 148(6), 851-860 (2018-05-23)
Fermentation is a widely used method of natural food preservation that has consequences on the nutritional value of the transformed food. Fermented dairy products are increasingly investigated in view of their ability to exert health benefits beyond their nutritional qualities.
A three-minute method for high-throughput quantitative metabolomics and quantitative tracing experiments of central carbon and nitrogen pathways.
Nemkov T, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(8), 663-673 (2017)
Pradeep Narayanaswamy et al.
Molecular omics, 16(5), 436-447 (2020-06-11)
We have developed MetaboKit, a comprehensive software package for compound identification and relative quantification in mass spectrometry-based untargeted metabolomics analysis. In data dependent acquisition (DDA) analysis, MetaboKit constructs a customized spectral library with compound identities from reference spectral libraries, adducts
Matthieu Bergé et al.
eLife, 9 (2020-03-10)
Proliferating cells must coordinate central metabolism with the cell cycle. How central energy metabolism regulates bacterial cell cycle functions is not well understood. Our forward genetic selection unearthed the Krebs cycle enzyme citrate synthase (CitA) as a checkpoint regulator controlling
Ellen E Quillen et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-23)
Inter-individual response to dietary interventions remains a major challenge to successful weight loss among older adults. This study applied metabolomics technology to identify small molecule signatures associated with a loss of fat mass and overall weight in a cohort of
Protocoles
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
Contenu apparenté
Nous proposons des banques de petits métabolites et des kits comprenant une gamme complète de métabolites primaires couvrant les principales voies métaboliques pour vos recherches en métabolomique.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it possible to dissolve the chemicals in pure water for the cell-free system in order to avoid the inclusion of other toxic solvents in the reaction when studying gene expression effects?
    1 answer
    1. The compounds are soluble in water and/or ethanol, although some, like cholesterol oleate, are not. In vitro experiments are generally not affected by adding a small amount of ethanol. Researchers interested in cell-based assays typically purchase the LSMLS.