OAMLS
Banque de métabolites pour spectrométrie de masse
Supplied by IROA Technologies
Synonyme(s) :
Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 plates
Fabricant/nom de marque
IROA Technologies
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
- OAMLS-LOT-205-47
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system