MAK533
Arginase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
429,00 €
About This Item
429,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases; neurological disorders
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Detection limit: 0.3 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable