MAK353
Methanol Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Methyl Alcohol Detection Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Adéquation
Principe
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C