MAK275
High Sensitivity DHAP Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable