MAK147
Mitochondrion Membrane Potential Kit
sufficient for 500 fluorometric tests (orange fluorescence, microplate readers)
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 500 fluorometric tests (orange fluorescence, microplate readers)
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable