MAK128
Indican Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Indoxyl Sulfate Assay
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials