Documents
MAK044
Sigma-Aldrich
Kit de dosage des acides gras libres
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Kit d’analyse des acides gras libres
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les acides gras libres, également appelés acides gras non estérifiés, circulent dans le plasma sous forme liée à l′albumine. La majorité des acides gras libres sont issus de l′alimentation ou sont mobilisés au niveau du tissu adipeux. Leur concentration plasmatique est élevée dans de nombreux troubles associés à l′obésité et ils peuvent favoriser la résistance à l′insuline dans les tissus périphériques. Des taux élevés d′acides gras libres peuvent également être associés à des pathologies telles que les sepsies et les tumeurs produisant des hormones lipoactives.
Les anomalies du métabolisme des acides gras provoquent une stéatose hépatique. L′accumulation d′acides gras libres dans les myocytes génère un risque de dysfonction cardiaque. Une augmentation de l′oxydation β des acides gras est impliquée dans l′ischémie cardiaque.
Application
Le Kit de dosage des acides gras libres a été utilisé dans les applications suivantes :
  • Pour mesurer l′hydrolyse des lipides, en déterminant la teneur en acides gras libres dans un échantillon digéré.
  • Pour mesurer les taux sériques et plasmatiques d′acides gras libres.
  • Pour quantifier la concentration en acides gras libres de tissus hépatiques.
Adéquation
Permet de détecter les acides gras libres à chaîne longue dans divers échantillons biologiques comme le sérum, le plasma et d′autres fluides corporels, les aliments, les milieux de croissance, etc.
Principe
Dans ce kit, la concentration des acides gras (en C8 et plus longs) est déterminée par un dosage enzymatique couplé, qui donne un produit mesurable par colorimétrie (570 nm) / fluorimétrie (λex = 535 nm/λém = 587 nm), dont la quantité est proportionnelle à celle des acides gras présents.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Association of Temperament and acute stress responsiveness with Productivity, Feed efficiency, and Methane emissions in Beef cattle: an Observational study
Llonch P, et al.
Frontiers in veterinary science, 3, 43-43 (2016)
Sarmistha Mukherjee et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 65(2), 616-630 (2016-11-04)
The regenerative capacity of the liver is essential for recovery from surgical resection or injuries induced by trauma or toxins. During liver regeneration, the concentration of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) falls, at least in part due to metabolic competition for
Transgenic expression of fatty acid transport protein 1 in the heart causes lipotoxic cardiomyopathy.
Chiu H C, et al.
Circulation Research, 96(2), 225-233 (2005)
Estrogen Receptor Involvement in Noradrenergic Regulation of Ventromedial Hypothalamic Nucleus Glucoregulatory Neurotransmitter and Stimulus-Specific Glycogen Phosphorylase Enzyme Isoform Expression.
A S M H Mahmood et al.
ASN neuro, 12, 1759091420910933-1759091420910933 (2020-04-03)
Changes in feed intake during isolation stress in respiration chambers may impact methane emissions assessment.
Llonch P, et al.
Animal Production Science, 58(6), 1011-1016 (2018)