MAK016
Kit d′analyse du glycogène
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le glycogène est un polymère de glucose ramifié qui sert de molécule de stockage d′énergie primaire à court terme chez les animaux. Il est principalement synthétisé par le foie, dont il peut constituer jusqu′à 10 % du poids, et par le tissu musculaire, dont il peut constituer 1 à 2 % du poids. Tandis que le glycogène musculaire est généralement utilisé au niveau local, le glycogène hépatique a un rôle important de tampon dans la régulation de la glycémie. Le métabolisme du glycogène est dérégulé en cas de diabète et de glycogénose en raison d′erreurs congénitales du métabolisme.
Application
Le Kit d′analyse du glycogène est utilisé pour doser le glycogène. Il a été utilisé pour déterminer la teneur en glycogène d′homogénats de foie, de muscle vaste externe et de muscle.
Adéquation
Convient au dosage du glycogène dans divers tissus tels que le foie, etc. et dans les cultures cellulaires (cellules adhérentes ou en suspension).
Principe
La concentration en glycogène est déterminée par un dosage enzymatique couplé, donnant un produit mesurable par colorimétrie (570 nm) / fluorimétrie (λex = 535 nm/eλm = 587 nm), dont la quantité est proportionnelle à celle du glycogène présent.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Scientific reports, 7(1), 12612-12612 (2017-10-05)
Embryo implantation requires a hospitable uterine environment. A key metabolic change that occurs during the peri-implantation period, and throughout early pregnancy, is the rise in endometrial glycogen content. Glycogen accumulation requires prior cellular uptake of glucose. Here we show that
Insulin Signaling in Bupivacaine-induced Cardiac ToxicitySensitization during Recovery and Potentiation by Lipid Emulsion
Anesthesiology, 124(2), 428-\442-428-\442 (2016)
Meat science, 134, 86-97 (2017-08-05)
This study evaluated the effect of chilled followed by frozen storage on lamb quality and safety parameters. Experimental (n=360) M. longissimus lumborum (LL) were randomly sampled from the boning room of a commercial Australian abattoir, at 24 h post-mortem, and
PloS one, 15(4), e0230044-e0230044 (2020-04-03)
LEFTY2 (endometrial bleeding associated factor; EBAF or LEFTYA), a cytokine released shortly before menstrual bleeding, is a negative regulator of cell proliferation and tumour growth. LEFTY2 down-regulates Na+/H+ exchanger activity with subsequent inhibition of glycolytic flux and lactate production in
PloS one, 11(1), e0146177-e0146177 (2016-01-06)
The increase consumption of fructose in diet is associated with liver inflammation. As a specific fructan substrate, fructose may modify the gut microbiota which is involved in obesity-induced liver disease. Here, we aimed to assess whether fructose-induced liver damage was