M9073
Anti-Mitofusin 2 antibody,Mouse monoclonal
clone Mito-2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-Hyperplasia suppressor, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-MFN2, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-Transmembrane GTPase MFN2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Mito-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~86 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of rat brain mitochondria
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFN2(9927)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité