M8754
D-Mannose 6-phosphate barium salt hydrate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (inorganic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤1% (enzymatic)
≤1% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
Force du solvant
≤5%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Ba.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;/m1../s1
Clé InChI
RTAFQWRLJUDBCD-FDRGOYNVSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable