Principaux documents
92683
Supelco
D-(+)-Mannose
analytical standard
Synonyme(s) :
D-Mannopyranose
25 MG
38,20 €
38,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
38,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1564373
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
38,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
133-140 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable