Documents
M7276
Sigma-Aldrich
Metanil Yellow
Synonyme(s) :
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.38
Numéro C.I. (Colour Index):
13065
Numéro Beilstein :
3831568
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~70%
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
Clé InChI
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M