M7133
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate
Synonyme(s) :
Potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
151,00 €
About This Item
151,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Fluorescence
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS([O-])(=O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides