M6898
Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Mouse Fab Antibody, Anti-Mouse Fab Antibody - Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable