M6693
Monoclonal Anti-MAT-Tag® antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, ~2 mg/mL, clone MAT1-87
477,00 €
About This Item
477,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MAT1-87, monoclonal
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable