Principaux documents
M6686
Plaques à 384 puits Greiner, polystyrène
medium-binding
, flat bottom clear polystyrene wells
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
40 EA
522,00 €
522,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
40 EA
522,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
flat bottom clear polystyrene wells
white polystyrene
Volume maximum:
131 μL
Taille:
384 wells
Volume de travail:
110 μL
Stérilité:
non-sterile
Type de liaison:
medium binding surface
Caractéristiques:
lid: no
522,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear polystyrene wells
white polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 781095
Volume maximum
131 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
110 μL
Type de liaison
medium binding surface
Description générale
Les plaques multipuits Greiner sont disponibles aux dimensions de multiplaques standard et présentent d′excellentes propriétés optiques. Ces plaques sont dépourvues d′ARNase/ADNase et apyrogènes selon la méthode LAL (essai au lysat d′amébocytes de limule, < 0,06 UE/m). Grâce à leur grande transparence, les plaques de polystyrène sont adaptées aux applications générales telles que les mesures optiques, la photographie et la microscopie.
384 flat bottom, medium binding, microplate,with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Autres remarques
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Adéquation
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. μClear film improves Luminescence; Fluorescence; Cell monitoring; Transmission; and Imaging by reducing background, cross-talk and autofluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.