Documents
M3686
Plaques à 384 puits Greiner, polystyrène
working volume 25 μL, flat bottom black polystyrene wells
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 784076
Volume maximum
28 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
25 μL
Type de liaison
medium binding surface
non-treated surface
Description générale
FLUOTRAC 200 : Microplaque à 384 puits à fond plat, non traités, d′un volume de travail optimal de 4-25 μl ; la capacité maximale des puits est de 28 μl.
Les plaques multipuits Greiner sont disponibles aux dimensions de multiplaques standard et présentent d′excellentes propriétés optiques. Ces plaques sont dépourvues d′ARNase/ADNase et apyrogènes selon la méthode LAL (essai au lysat d′amébocytes de limule, < 0,06 UE/m). Grâce à leur grande transparence, les plaques de polystyrène sont adaptées aux applications générales telles que les mesures optiques, la photographie et la microscopie.
Autres remarques
Microplaque à 384 puits à fond plat, de faible volume, à liaison intermédiaire, sans couvercle ; puits carrés à angles arrondis, codage alphanumérique des puits ; longueur : 127,76 +/- 0,15 mm ; largeur : 85,48 +/- 0,15 mm ; courbure : environ 150 μm.
Adéquation
Les plaques noires minimisent la fluorescence de fond. FLUOTRAC 200 lie jusqu′à 200 ng/cm2. Plaques exemptes de DNase/RNase détectable, d′ADN humain et de pyrogènes.
Informations légales
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH