M5795
Anti-MAP2K2/MEK2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-MAPKK, Anti-MEK
405,00 €
About This Item
405,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MAP Kinase Kinase (MEK, MAPKK) antibody produced in rabbit, whole antiserum
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 45 kDa (MEK1a)
antigen 46 kDa (MEK2)
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
mouse ... Map2k1(26395) , Map2k2(26396)
rat ... Map2k1(170851) , Map2k2(58960)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option