M8177
Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody, Mouse monoclonal
clone P38-TY, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MAP Kinase, p38, Activated, Monoclonal Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody produced in mouse
914,00 €
About This Item
914,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P38-TY, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using whole cell extract from a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK14(1432)
mouse ... Mapk14(26416)
rat ... Mapk14(81649)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable