M5257
Malic Dehydrogenase (oxalacetate-decarboxylating) from chicken liver
ammonium sulfate suspension, 10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonyme(s) :
L-Malate:NADP+ oxidoreductase-(oxalacetate-decarboxylating), Malate Dehydrogenase (oxalacetate-decarboxylating), Malic Enzyme
315,00 €
About This Item
315,00 €
Produits recommandés
Source biologique
chicken liver
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions