Principaux documents
M4324
Sigma-Aldrich
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (44-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Synonyme(s) :
MOG (44-54)
500 μG
115,00 €
1 MG
202,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
115,00 €
1 MG
202,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C61H94N20O15
Poids moléculaire :
1347.52
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
deionized water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Amino Acid Sequence
Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly
Actions biochimiques/physiologiques
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Forme physique
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable