M4252
α-Methyl-DL-methionine
Synonyme(s) :
Methionine antagonist
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
CSCCC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-6(7,5(8)9)3-4-10-2/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ZYVMPHJZWXIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable