M4004
N2-Methylguanosine
~95%
Synonyme(s) :
m2G
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~95%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-12-11-14-8-5(9(20)15-11)13-3-16(8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15,20)
Clé InChI
SLEHROROQDYRAW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable