M3319
Anti-Mint2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Munc-18-1 Interacting Protein 2, Anti-X11β, Anti-X11L
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 120 kDa
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using a rat brain extract (S1 fraction).
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat brain extract (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APBA2(321)
mouse ... Apba2(11784)
rat ... Apba2(83610)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable