M2946
Mosapride citrate salt
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₄ receptor agonist
Synonyme(s) :
4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl ]-2-morpholinyl]methyl]benzamide citrate
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Mosapride citrate salt,
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Auteur
Takeda
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(CCO2)Cc3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
Clé InChI
KVKIQHMTGSGTFO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.