M2922
3-Methyl-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine
Synonyme(s) :
CL 218,872
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1nnc2ccc(nn12)-c3cccc(c3)C(F)(F)F
Informations sur le gène
human ... BZRAP1(9256) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRG2(2566)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable