M2694
Anti-Munc-18-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Munc-18α, Anti-STXBP1, Anti-Syntaxin-binding protein 1, Anti-rb-Sec-1
511,00 €
About This Item
511,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 67 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using rat brain extract (S1 fraction) and PC12 whole cell extract.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STXBP1(6812)
mouse ... Stxbp1(20910)
rat ... Stxbp1(25558)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable