M228
MRS 1220
solid
Synonyme(s) :
9-Chloro-2-(2-furanyl)-5-((phenylacetyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
713,00 €
About This Item
713,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
Chaîne SMILES
Clc1ccc2nc(NC(=O)Cc3ccccc3)n4nc(nc4c2c1)-c5ccco5
InChI
1S/C21H14ClN5O2/c22-14-8-9-16-15(12-14)20-25-19(17-7-4-10-29-17)26-27(20)21(23-16)24-18(28)11-13-5-2-1-3-6-13/h1-10,12H,11H2,(H,23,24,28)
Clé InChI
TWWFAXQOKNBUCR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable